Erbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
00111.09
00111.18
00111.09EA
290
CHF
00111.09
00111.18
Erbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: Packaged under argon in glass bottle
Appearance: Silvery grey
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010987
Formel:
Er Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010987 CAS-Nummer: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 UN: 3178 ADR: 4.1,II |