Dysprosium ≥99,7% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40285.DH
40285.DJ
40285.DM
40285.HF
40285.DHEA
517
CHF
40285.DH
40285.DJ
40285.DM
40285.HF
Dysprosium ≥99,7% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dysprosium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7429-91-6
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.27g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Dy Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS-Nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 |