Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
12381.FIEA 809 CHF
12381.FI
Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Dysprosium
Formel: Dy
MW: 162,5 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III