Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Packaged under argon.
12257.06
12257.14
12257.22
12257.06EA
212
CHF
12257.06
12257.14
12257.22
Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Dysprosium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formel:
Dy Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS-Nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1,III |