Cer ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
40284.DH 40284.DJ 40284.DM
40284.DHEA 605 CHF
40284.DH 40284.DJ 40284.DM
Cer ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cerium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-45-1 Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formel: Ce
MW: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 795 °C
Dichte: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II