Cer ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00065.18 00065.30
00065.18EA 328 CHF
00065.18 00065.30
Cer ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Cerium
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formel: Ce
MW: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 795 °C
Dichte: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II