Selen ≥99,999% (Metall-Basis), amorphe Granalien, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
10603.18
10603.30
10603.A1
10603.18EA
190
CHF
10603.18
10603.30
10603.A1
Selen ≥99,999% (Metall-Basis), amorphe Granalien, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Selenium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-49-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134090
Formel:
Se MW: 78,96 g/mol Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa) Melting Pt: 217 °C Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134090 CAS-Nummer: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |