Schwefel ≥99%, Blume, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Sulfur
28256.296EA 75.4 CHF
28256.296
Schwefel ≥99%, Blume, TECHNICAL
Schwefel
Formel: S
MW: 32,07 g/mol
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %