Schwefel, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., für die äußerliche Anwendung, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyms: Sulfur
1.07983.9025EA 870 CHF
1.07983.9025 1.07983.2500
Schwefel, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., für die äußerliche Anwendung, SAFC®
Schwefel
Formel: S
MW: 32,07 g/mol
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets analytical specifications of Sulfur for external use Ph Eur.
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Odour passes test
Acidity or alkalinity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.0100 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0100 %
Sulfide (S) passes test
Arsenic,Selenium (as As) ≤ 0.0004 %
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Sulfated ash (600 °C) ≤ 0.2 %
The information provided does not imply the suitability of the product for any particular application. It is customer’s sole responsibility, prior to use, to determine that the product is suitable and permitted for the customer’s intended use and application.