Zinn Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Stanniol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07806.1000EA 978 CHF
1.07806.1000 1.07806.0250
Zinn Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Zinn
Formel: Sn
MW: 118,71 g/mol
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)