Zinn, sphärische Pulver APS ∼ 0.1 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43461.22 43461.14
43461.22EA 1450 CHF
43461.22 43461.14
Zinn, sphärische Pulver APS ∼ 0.1 µm
Zinn
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable