Zinn 99,995 Metals basis, slug, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43416.14
43416.22
43416.14EA
173
CHF
43416.14
43416.22
Zinn 99,995 Metals basis, slug, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zinn
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-31-5
Formula Weight: 118.710
Physical Form: ≈1.5g/slug
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn MW: 118.71 g/mol Siedepunkt: 2270 °C Melting Pt: 231.9 °C Dichte: 7.310G/CC Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |