Zinn ≥99,98% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43341.BY 43341.BU
43341.BYEA 801 CHF
43341.BY 43341.BU
Zinn ≥99,98% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Zinn
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Formula Weight: 118.710 Physical Form: ≈9.23g/cm Density: 7.310 MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Melting Pt: 232
Dichte: 7.310
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587