Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.18 mm (0.007 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 1080 CHF
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.18 mm (0.007 in)
Zinn
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Melting Pt: 232
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587