Zinn ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Stanniol
40901.KSEA 607 CHF
40901.KS
Zinn ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Zinn
Formel: Sn
MW: 118,71 g/mol
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587