Zinn ≥99,99% (Metall-Basis), Perlen 3 mm (0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36641.22 36641.36
36641.22EA 454 CHF
36641.22 36641.36
Zinn ≥99,99% (Metall-Basis), Perlen 3 mm (0.1 in)
Zinn
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Shot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587