Zinn ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Dicke 4 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14134.KD 14134.KK
14134.KDEA 1240 CHF
14134.KD 14134.KK
Zinn ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Dicke 4 mm (0.2 in)
Zinn
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈2.6g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Melting Pt: 232
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587