Zinn ≥99,85% (Metall-Basis), Teller, Dicke 3.2 mm (0.13 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12602.GH 12602.HP
12602.GHEA 204 CHF
12602.GH 12602.HP
Zinn ≥99,85% (Metall-Basis), Teller, Dicke 3.2 mm (0.13 in)
Zinn
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈234g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587