Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11457.FG
11457.FY
11457.HL
11457.FGEA
159
CHF
11457.FG
11457.FY
11457.HL
Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Zinn
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.1g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn MW: 118.71 g/mol Siedepunkt: 2270 Melting Pt: 232 Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |