Zinn ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11009.06 11009.14 11009.22
11009.06EA 143 CHF
11009.06 11009.14 11009.22
Zinn ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Zinn
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Teardrop Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Melting Pt: 232
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587