Zinn ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10790.G1 10790.G5
10790.G1EA 195 CHF
10790.G1 10790.G5
Zinn ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Zinn
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈58g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587