Zinn hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10789.VA 10789.VE
10789.VAEA 365 CHF
10789.VA 10789.VE
Zinn hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Zinn
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.2g/15x15cm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587