Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10379.22 10379.36 10379.A3
10379.22EA 101 CHF
10379.22 10379.36 10379.A3
Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Zinn
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Apparent density 3.2g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Melting Pt: 232
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587