Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Perlen 8-20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10377.22 10377.36 10377.A3
10377.22EA 126 CHF
10377.22 10377.36 10377.A3
Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Perlen 8-20 mesh
Zinn
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587