Zinn 99.8%, powder -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
317801000 317805000
ACRO317801000EA 50.6 CHF
ACRO317801000 ACRO317805000
Zinn 99.8%, powder -325 mesh
Zinn
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 231.9 °C
Dichte: 7.3 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %