Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Klumpen 15 cm (5.9 in) & down
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39101.14 39101.22 39101.A1 39101.A4
39101.14EA 101 CHF
39101.14 39101.22 39101.A1 39101.A4
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Klumpen 15 cm (5.9 in) & down
Silicium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1410 °C
Dichte: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635