Silicium ≥98,4% (Metall-Basis), Klumpen 10 cm (3.9 in) & down
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10335.A1EA 129 CHF
10335.A1 10335.A7
Silicium ≥98,4% (Metall-Basis), Klumpen 10 cm (3.9 in) & down
Silicium
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635