Silicium 99+%, Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO201561000EA 74.2 CHF
ACRO201561000 ACRO201560100 ACRO201565000
Silicium 99+%, Pulver -325 mesh
Silicium
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1410 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %