Graphit
Lieferant: PerkinElmer
PERC09903700EA
149
CHF
PERC09903700
Graphit
Graphit
Formel:
C MW: 12,01 g/mol Melting Pt: 3827 °C Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |