Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45076.DWEA
574
CHF
45076.DW
Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Graphit
Formel:
C MW: 12,01 g/mol Melting Pt: 3827 °C Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |