Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.13 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43078.RFEA 145 CHF
43078.RF 43078.RX 43078.CJ
Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.13 mm (0.005 in)
Graphit
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Melting Pt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560