Graphit ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10134.KG 10134.KJ
10134.KGEA 90 CHF
10134.KG 10134.KJ
Graphit ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Graphit
Purity: 99% Physical Form: ≈130g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Melting Pt: 3827 °C
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560