Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 6 mm (0.24 in) Type 2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45005.DM
45005.DJ
45005.DMEA
1150
CHF
45005.DM
45005.DJ
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 6 mm (0.24 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.40g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Melting Pt: 3652 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |