Glaskohlenstoff, Pulver 20-50 µm Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41258.09
41258.18
41258.30
41258.09EA
121
CHF
41258.09
41258.18
41258.30
Glaskohlenstoff, Pulver 20-50 µm Type 1
Glaskohlenstoff
Formel:
C Melting Pt: 3652 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |