Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Lieferant: Thermo Scientific
38011.DJEA 485 CHF
38011.DJ 38011.DM 38011.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Melting Pt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818