Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38010.DJ
38010.DM
38010.DR
38010.DJEA
481
CHF
38010.DJ
38010.DM
38010.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.05g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Melting Pt: 3652 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |