Glaskohlenstoff, Pulver 0,4-12 µm Type2
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
38007.09EA 134 CHF
38007.09 38007.18
Glaskohlenstoff, Pulver 0,4-12 µm Type2
Glaskohlenstoff
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Melting Pt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818