Aktivkohle

Lieferant: Merck

1.02518.1000EA 0 CHF
1.02518.1000
Aktivkohle
Aktivkohle
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Melting Pt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR