Aktivkohle, Schnecke 6-8 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
88764.A1 88764.A7
88764.A1EA 163 CHF
88764.A1 88764.A7
Aktivkohle, Schnecke 6-8 mesh
Aktivkohle
MDL No.: MFCD00133992
For hydrocarbon recovery
Formel: C
Melting Pt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818