Indium ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
00151.06EA
294
CHF
00151.06
00151.14
Indium ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -325 mesh
Indium
Formel:
In MW: 114,82 g/mol Siedepunkt: 2072 °C Melting Pt: 156,6 °C Dichte: 7,31 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |