Indium ≥99,0%, körnig, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12196.0100EA 1530 CHF
1.12196.0100
Indium ≥99,0%, körnig, Sigma-Aldrich®
Indium
Formel: In
MW: 114,82 g/mol
Dichte: 7,31 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Particle size about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES) passes test