Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43414.22
43414.14
43414.22EA
1170
CHF
43414.22
43414.14
Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indium
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-74-6
Formula Weight: 114.818
Physical Form: ≈1.5g/slug
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Boiling Point: 2072 deg C
MDL No.: MFCD00134048
Formel:
In Siedepunkt: 2072 °C Melting Pt: 156.6 °C Dichte: 7.310G/CC Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |