Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43388.RQ 43388.Z8
43388.RQEA 170 CHF
43388.RQ 43388.Z8
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.33g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971