Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Kugeln, Ø 1 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
40339.06 40339.18 40339.30
40339.06EA 183 CHF
40339.06 40339.18 40339.30
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Kugeln, Ø 1 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Tolerance +/- 0.1mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971