Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38371.FF 38371.GH 38371.FI
38371.FFEA 267 CHF
38371.FF 38371.GH 38371.FI
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.23g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971