Indium ≥99,999% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
14720.09 14720.18
14720.09EA 267 CHF
14720.09 14720.18
Indium ≥99,999% (Metall-Basis), Barren
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Soft white ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971