Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
12206.FIEA 183 CHF
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971