Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11462.G1 11462.G5 11462.G9
11462.G1EA 271 CHF
11462.G1 11462.G5 11462.G9
Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈5.74g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971