Indium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11386.FI 11386.GH
11386.FIEA 286 CHF
11386.FI 11386.GH
Indium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Indium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971