Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11382.FF 11382.FI
11382.FFEA 574 CHF
11382.FF 11382.FI
Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971